Learn More
Anthracene, 99%
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
Anthracene is used in the production of the red dyealizarin and other dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Anthracene is used in the production of the red dyealizarin and other dyes.
Solubility
Soluble in alcohol, methanol (1.8 g/100 g), hexane (0.37 g/100 g). Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. keep container tightly closed. Store away from strong oxidizing agents.
Anthracene is used in the production of the red dyealizarin and other dyes.
Solubility
Soluble in alcohol, methanol (1.8 g/100 g), hexane (0.37 g/100 g). Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. keep container tightly closed. Store away from strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Anthracene |
| Punto di fusione | 214°C to 218°C |
| Densità | 1.25 |
| Punti di ebollizione | 340°C to 342°C |
| Punto d'infiammabilità | 121°C (249°F) |
| Quantità | 25 g |
| Numero UN | UN3077 |
| Beilstein | 1905429 |
| Indice di Merck | 14,682 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in alcohol,methanol (1.8g/100 g),hexane (0.37g/100 g). Insoluble in water. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.