Learn More
BD anti-Avidin-Fluorescein Isothiocyanate, FITC, Clone: Avidin
Marca:  BD 554057
Codice prodotto. 15827558
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Avidin
FITC (Fluorescein)
For research use only (RUO)
Store undiluted at 4°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze.
0.5 mg/mL
0.5 mg
Aqueous buffered solution containing less than or equal to 0.09% sodium azide
Flow Cytometry