Learn More
CD20, Mouse anti-Human, Clone: 2H7, BUV395, BD
Marca:  BD Biosciences 563781
Codice prodotto. 15843089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    189.39€ / Pezzo
    Risparmia 0.61€
    0.32% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: 2H7
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm
Immunogen: Human 6.16c1.3 B cell line
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD20
2H7
Mouse
Affinity Purified
RUO
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 395
Human 6.16c1.3 B cell line
25 Tests