Learn More
Nitritex™ Anti-Fog Spray
Address any goggle fogging issues with an application of this spray. Nitritex™ Anti-Fog Spray is quick and easy to apply.
Marca:  Nitritex™ BAFS-601
9.24 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16368277
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Reduces fogging
  • Airless pump action spray
  • Non-hazardous
  • Colorless
  • Gamma-irradiated
  • Alcohol free
  • Quick and easy application
  • Suitable for all BioClean autoclavable goggles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certifications
Goggles
60 mL
Anti-fog spray
Anti-fogging applications