Learn More
glutamate-ammonia ligase (glutamine synthetase), Rabbit, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human GLUL protein.
Marca:  Abnova H00002752-D01P.100ug
Codice prodotto. 16108754
  • 351.00€ / 100µg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Glutamine is a main source of energy and is involved in cell proliferation, inhibition of apoptosis, and cell signaling (Haberle et al., 2005 [PubMed 16267323]). Fetal glutamine requirements are very high and depend largely on active glutamine synthesis and the release of glutamine into the fetal circulation by the placenta. Glutamine synthetase (EC 6.3.1.2), also called glutamate-ammonia ligase (GLUL), is expressed throughout the body and plays an important role in controlling body pH and in removing ammonia from the circulation. The enzyme clears L-glutamate, the major neurotransmitter in the central nervous system, from neuronal synapses (see references in Clancy et al., 1996 [PubMed 8975719]).[supplied by OMIM
Sequence: MTTSASSHLNKGIKQVYMSLPQGEKVQAMYIWIDGTGEGLRCKTRTLDSEPKCVEELPEWNFDGSSTLQSEGSNSDMYLVPAAMFRDPFRKDPNKLVLCEVFKYNRRPAETNLRHTCKRIMDMVSNQHPWFGMEQEYTLMGTDGHPFGWPSNGFPGPQGPYYCGVGADRAYGRDIVEAHYRACLYAGVKIAGTNAEVMPAQWEFQIGPCEGISMGDHLWVARFILHRVCEDFGVIATFDPKPIPGNWNGAGCHTNFSTKAMREENGLKYIEEAIEKLSKRHQYHIRAYDPKGGLDNARRLTGFHETSNINDFSAGVANRSASIRIPRTVGQEKKGYFEDRRPSANCDPFSVTEALIRTCLLNETGDEPFQYKN
Specifica
Specifica
glutamate-ammonia ligase (glutamine synthetase)
Polyclonal
Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human GLUL protein.
GLUL
GLNS/GS/PIG43/PIG59
Rabbit
Affinity Purified
RUO
2752
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS with no preservative; pH 7.4
NM_002065.4
GLUL
GLUL (NP_002056.2, 1 a.a. ∼ 373 a.a) full-length human protein.
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt