Learn More
anti-Human Albumin, Polyclonal, MP Biomedicals
Marca:  MP Biomedicals 0855110
144.29 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11473716
  • 211.00€ / 2mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Primary Antibodies
  • Host: Rabbit
  • Antigen: Human Albumin
  • Host: rabbit
  • Form: lyophilized
  • Conjugate: Unlabeled
  • Applications: Immunoblotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Human Albumin
N/A
Rabbit
Primary
Lyophilized
Polyclonal
Unconjugated
2 mL