Learn More
IgG (H+L) Sheep anti-Human, FITC, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Secondary Antibody
Marca:  Invitrogen PA516924
Codice prodotto. 11385893
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PA5-16924 targets IgG in IF applications and shows reactivity with human gamma-chain IgG. The PA5-16924 immunogen is IgG from human serum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Human IgG (H+L)
Polyclonal
TBS with 1% carrier protein and 0.1% sodium azide; pH 7.4
IgG from human serum
2 mL
Secondary
4° C
IgG
Immunofluorescence
FITC
Sheep
Purified