Learn More
Sartorius™ Anti-static Decontamination Wipes
Decontamination Wipes are anti-static and used for cleaning the fan and filters on the Sartorius SWC Safety Weighing Cabinets, ensuring the units are left clean for the next analyst to use without the risk of contamination.
Marca:  Sartorius™ YWCG07
154.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10762207
  • 175.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Anti-static Decontamination Wipe
Sartorius SWC Safety Weighing Cabinets