Learn More
Antimony(III) Chloride, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 283°C |
Materiale o nome chimico | Antimony(Iii) Chloride |
Punto di fusione | 73.4°C |
Quantità | 5 g |
Formula lineare | SbCl3 |
Numero UN | UN1733 |
Peso formulazione | 228.12g/mol |
Percent Purity | ≥99.0% |
Grado | ACS Reagent |
Imballaggio | Glass Bottle |