Learn More
Antimony(III) oxide, 99+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1550°C |
| Materiale o nome chimico | Antimony(III) oxide |
| Punto di fusione | 656°C |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Sb2O3) |
| Formula lineare | Sb2O3 |
| Indice di Merck | 15,699 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 2.7mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hot water,soluble in conc. hcl,acetic acid,sulfuric acids,,solutions of alkali hydroxides |
| Peso formulazione | 291.42 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Antimony(III) oxide
- Attenzione
- cancerogenicità Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.