Learn More
Antimony powder, -200 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11371138
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-36-0
Formula molecolare Sb
Molecular Weight (g/mol) 121.76
Numero MDL MFCD00011211 MFCD00134030
InChI Key WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Specifica
Materiale o nome chimico Antimony powder
Colore Gray
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2871
Quantità 100 g
IUPAC Name distibyne
Percent Purity 99.5%
Dimensioni maglia −200 Mesh
Odore Odorless
Forma Powder
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.