Learn More
Standard antimonio per ICP, 1000μg/ml in H2O/0.6% Tart. Acido/Tr. HN, Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 10151382
Click to view available options
Quantità:
125 ml
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Includes
Certificato di analisi Traceable secondo gli standard NIST accreditato da ISO/IEC 17025 e dalla guida ISO/IEC 34, scheda di sicurezza
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalitaConcentrazione
Sb1000 μg/ml
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Materiale o nome chimico Antimony Standard
CAS 7440-36-0, 87-69-4, 7732-18-5
Imballaggio Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Quantità 125 ml
Certificato di analisi Il certificato di analisi riporta fino a 39 elementi a livelli ppb.
Concentration or Composition Notes Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi.
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi
Formula molecolare Sb
Numero MDL MFCD00011211 MFCD00134030
InChI Key WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sb]
IUPAC Name antimony
Molecular Weight (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Grado Assurance
Solvente o matrice H2O/0.6% Tart. Acido/Tr. HNO3
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio