Learn More
Antimony trichloride, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 223°C |
Materiale o nome chimico | Antimony trichloride |
Punto di fusione | 73°C |
Colore | Colorless |
Forma fisica | Liquid |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.4% min. (Iodimetry) |
Formula lineare | SbCl3 |
Fieser | 08,19 |
Indice di Merck | 15, 696 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Antimony trichloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.