Learn More
Antimony Trichloride, Certified AR for analysis, Fisher Chemical
Click to view available options
250g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 223°C |
Punto di fusione | 73°C |
CAS | 10025-91-9 |
Colore | White |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 250 g |
Formula molecolare | Cl3Sb |
Numero MDL | 11212 |
Peso formulazione | 228.11g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Antimony trichloride
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.