Learn More
Cole-Parmer™ Piastra per pesatura in polistirene antistatico
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
140 mL
270 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Descrizione
Pour weighed material without flexing dish. Canoe-shaped Polystyrene Weigh Dishes with Pour Spouts facilitate pouring and dispensing liquids or solids with ease.
- Canoe-shaped weigh dishes are 20-30% thicker material for strength, stability, handling ease and safety
- Flat bottom and will withstand 200°F
- Disposable, smooth and uniform
- General purpose sample holders
- Available in three convenient sizes for any sample handling application
- Antistatic
- Biologically inert
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Flat |
| Capacità (sistema metrico) | 20 mL |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Boat |
| Tipo | Piastra per pesatura antistatica |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'erogazione di liquidi o solidi; materiale più spesso del 20-30% per conferire resistenza, stabilità, maneggevolezza e sicurezza |
| Size | Small |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.625 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 4.1 cm |
| Vedi altri risultati |