missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ANTXR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | ANTXR1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.27 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16834104
|
Proteintech
15091-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16824104
|
Proteintech
15091-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a type I transmembrane protein and is a tumor-specific endothelial marker that has been implicated in colorectal cancer. The encoded protein has been shown to also be a docking protein or receptor for Bacillus anthracis toxin, the causative agent of the disease, anthrax. The binding of the protective antigen (PA) component, of the tripartite anthrax toxin, to this receptor protein mediates delivery of toxin components to the cytosol of cells. Once inside the cell, the other two components of anthrax toxin, edema factor (EF) and lethal factor (LF) disrupt normal cellular processes. Three alternatively spliced variants that encode different protein isoforms have been described.Specifica
| ANTXR1 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q0PMD2, Q9CZ52, Q9H6X2 | |
| 362393, 69538, 84168 | |
| ANTXR1 Fusion Protein Ag4626 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ANTXR1 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| anthrax toxin receptor 1, ANTXR1, ATR, TEM8, Tumor endothelial marker 8 | |
| Antxr1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto