Learn More
Fisherbrand™ APET Liners for Safety Trays
Environmental friendly, easy to clean and maintain for routine work and storage in safe areas.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 12317207
  • 73.10€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 23-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Clears up spillages easily
  • Environmental friendly
Specifica
Specifica
340 x 540mm
APET
540 mm
25
340 mm
Liners
Radiation, Biohazard, General purpose Trays
Rectangular