Learn More
Fisherbrand™ APET Liners for Safety Trays
Environmental friendly, easy to clean and maintain for routine work and storage in safe areas.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12327207
  • 86.40€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 26-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Clears up spillages easily
  • Environmental friendly
Specifica
Specifica
540 x 570mm
APET
570 mm
25
540 mm
Liners
Radiation, Biohazard, General purpose Trays
Rectangular