Learn More
Fisherbrand™ APET Liners for Safety Trays
Environmental friendly, easy to clean and maintain for routine work and storage in safe areas.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 12337207
  • 118.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 08-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Clears up spillages easily
  • Environmental friendly
Specifica
Specifica
540 x 680mm
APET
680 mm
25
540 mm
Liners
Tray Dimension: L x W: 54 x 68cm (21.25 x 26.77in.)
Rectangular