Learn More
Fisherbrand™ APET Liners for Safety Trays
Environmental friendly, easy to clean and maintain for routine work and storage in safe areas.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 12347207
  • 186.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 19-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Clears up spillages easily
  • Environmental friendly
Specifica
Specifica
460 x 700mm
APET
700 mm
25
460 mm
Liners
Radiation, Biohazard, General purpose Trays
Rectangular