Learn More
Miele Professional™ Coperchio apparecchio
Coperchio apparecchio DE-CS7-78 per la copertura superiore della macchina, prof. 70 cm, largh. 90 cm
Marca: Miele Professional™ 5744740
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Per coprire la parte superiore di una macchina
Specifica
in acciaio inox | |
Coperchio | |
in acciaio inox | |
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Miele Professional™ Coperchio apparecchio > Lid; Dimensions (D x W):760 x 90mm