Learn More
Applied Biosystems™ Applicatore di pellicola adesiva MicroAmp™
Per formare una tenuta perfetta tra la micropiastra e la pellicola adesiva
Marca: Applied Biosystems™ 4333183
77.50 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12500kg
Includes: Cinque applicatori di guarnizioni adesive
Descrizione
Chiusura ermetica
- L'applicatore di film adesivo MicroAmp consente di premere ergonomicamente un film adesivo su una micropiastra per formare una tenuta ermetica e ridurre al minimo le bolle d'aria
- La tenuta ermetica impedisce la contaminazione incrociata tra i pozzetti e la perdita di campione
- Utilizzare l'applicatore di film adesivo MicroAmp per accelerare il processo di sigillatura di micropiastre multiple
- Questo strumento è stato progettato in base alle dimensioni della micropiastra per consentire una sigillatura rapida
- La robusta plastica proprietaria resiste all'utilizzo costante per applicazioni di screening su larga scala
Vedere il manuale d'uso o il foglietto illustrativo nella confezione per la licenza limitata e informazioni sui marchi commerciali.
PCR, PCR & PCR in tempo reale, PCR in tempo reale (qPCR)
Order Info
Condizioni di spedizione: Temperatura ambiente
Specifica
Adhesive Film Applicator | |
Certified DNA/RNase Free | |
Includes: 5 Adhesive Seal Applicators | |
Pack of 5 |
MicroAmp™ | |
Natural | |
Polyethylene | |
Room Temperature |