Learn More
Fisherbrand™ Drosophila Vials
Le pareti dritte riducono al minimo la dislocazione degli alimenti, consentendo una sovrapposizione, un riempimento e un inserimento più efficienti
114.00€ - 462.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Le pareti dritte riducono al minimo la dislocazione degli alimenti, consentendo una sovrapposizione, un riempimento e un inserimento più efficienti |
Altezza (sistema imperiale) | 3.74 in. |
Altezza (sistema metrico) | 95 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Tipo | Materiale | Stile bocca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Tipo | Materiale | Stile bocca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11889913
|
Fisherbrand™
60931-8 |
25 mm | Fiala per Drosophila, standard | Vetro borosilicato | Stretta |
462.00€
pezzi 576 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10614592
|
Fisherbrand™
KRW-TRAY |
29.21 mm | Drosophila Vial, Tray Packed | K-Resin | Wide |
172.00€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17879948
|
Fisherbrand™
AS516 |
25.12 mm | Drosophila Vial, Tray Packed | Polistirene | Stretta |
114.00€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17709029
|
Fisherbrand™
AS520 |
29.21 mm | Drosophila Vial, Tray Packed | Polystyrene | Wide |
143.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15820275
|
Fisherbrand™
AS512 |
29.21 mm | Drosophila Vial, Tray Packed | Polypropylene | Wide |
117.00€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Straight wall design minimizes the dislodging of food; provides more efficient racking, filling and plugging
Fisherbrand Drosophila vials are available in clear polystyrene, translucent and flexible polypropylene, and virtually unbreakable K-resin. These vials feature a flat bottom, straight wall design for convenient racking, filling and stacking. Available bulk packaged or in a convenient, 10 x 10 tray pack configuration.
Polypropylene Vials
- Translucent and flexible
- Autoclavable
Polystyrene Vials
- Excellent clarity for optimal visibility
- Nonautoclavable
K-Resin Vials
- Highly flexible, virtually unbreakable
- Nonautoclavable
Standard-Packed Glass Shell Vials
- Type 1, N-51A borosilicate glass
- Securely packed in cardboard trays with individual vial dividers
Bulk- and Tray-Packed Shell Vials
- Available in narrow- or wide-mouth styles
- Constructed from polystyrene, K-Resin™, or polypropylene
- K-Resin and polypropylene vials are virtually unbreakable, scratch and mar resistant; polystyrene and K-Resin vials have glass-like clarity
- Polypropylene vials are autoclavable; polystyrene and K-Resin are nonautoclavable
Order Info
Bulk-packed vials are layered 500 per case and oriented with all open ends facing one way. Tray-packed vials are shrink-wrapped in a 10 x 10 in. (25 x 25cm) row configuration with dividers between vials.
Specifica
Trasparente | |
Le pareti dritte riducono al minimo la dislocazione degli alimenti, consentendo una sovrapposizione, un riempimento e un inserimento più efficienti | |
3.74 in. | |
95 mm |