Learn More
3M™ Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat, Series 45
A high performance entrance mat for low traffic applications. The true cost of entrance matting is not the actual cost of the product, but rather what it can save in annual cleaning and maintenance costs over its lifetime.
87.00€ - 501.00€
Specifica
Materiale | PVC (Backing) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Low traffic areas |
Modello | Nomad™ Aqua, Series 45 |
Resistenza | Slip-resistant |
Spessore (sistema metrico) | 5.6 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17108620
|
3M™ Nomad™
7000062939 |
90 x 60 cm | Black | 1 Ea. |
87.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17158580
|
3M™ Nomad™
7000032570 |
90 x 60 cm | Black | 6 Pk. |
501.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17138620
|
3M™ Nomad™
7000062942 |
180 x 120 cm | Blue | 1 Ea. |
336.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17118630
|
3M™ Nomad™
7000062950 |
90 x 60 cm | Blue | 1 Ea. |
87.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17188590
|
3M™ Nomad™
7000043095 |
90 x 60 cm | Blue | 6 Pk. |
501.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17128630
|
3M™ Nomad™
7000062951 |
90 x 60 cm | Brown | 1 Ea. |
87.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17168580
|
3M™ Nomad™
7000032571 |
90 x 60 cm | Brown | 6 Pk. |
501.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17148570
|
3M™ Nomad™
7000032556 |
150 x 91.4 cm | Black | 1 Ea. |
211.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17178570
|
3M™ Nomad™
7000032559 |
150 x 91.4 cm | Blue | 1 Ea. |
211.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17148620
|
3M™ Nomad™
7000062943 |
150 x 91.4 cm | Brown | 1 Ea. |
211.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17158570
|
3M™ Nomad™
7000032557 |
180 x 120 cm | Black | 1 Ea. |
336.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Stops 80% of dirt and moisture at the door
- For low traffic applications (Up to 500 crossings per day)
- Dual-fiber tuft traps & absorbs dirt and moisture more effectively than conventional matting
- Backed with slip resistant PVC
- Can be easily bonded and edged
- Available in black, brown, and blue
Specifica
PVC (Backing) | |
Nomad™ Aqua, Series 45 | |
5.6 mm |
Low traffic areas | |
Slip-resistant |