Learn More
Aqualine™ Complete 2, Fisher Chemical™
Single-component reagent; Pyridine free
259.00€ - 286.00€
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10744761
|
Fisher Chemical
K/1950/15 |
Amber glass bottle | Brown | 1 L |
259.00€
1L |
Spedizione stimata: 01-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10754761
|
Fisher Chemical
K/1950/17 |
Amber glass bottle | Colorless | 2.5 L |
286.00€
2.50L |
Spedizione stimata: 26-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Single-component volumetric reagent for high water content analysis
- Water equivalent: 2.0mg H2O/mL
- Unlimited water capacity
- Perform titer determination before use
- Pyridine free