Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Solvent CM, for Karl Fischer Titration By Volumetry, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-305692 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 10199511
Marca: Fisher Chemical K/2110/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
  • Solvent for samples with high hydrocarbon content
  • Used in conjunction with Aqualine™titrant for two component volumetric Karl Fischer analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aqualine™ Solvent CM
Nota nome Karl Fischer Reagent
CAS 288-32-4, 67-66-3, 7446-09-5
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Numero MDL 81734
Imballaggio Bottiglia in vetro color ambra
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aqualine Solvent CM 4
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.