Learn More
Karl Fischer AquaLine™ Titrant 5, per titolazione Karl Fischer mediante volumetria, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10172050 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 10172050
Marca: Fisher Chemical K/2200/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico Aqualine™ Titrant 5
Nota nome Karl Fischer Reagent
Punti di ebollizione 64°C
Colore Incolore
Forma fisica Liquido
Quantità 2.5 L
Formula molecolare CH4O
Numero MDL MFCD00004595
Imballaggio Bottiglia in vetro color ambra
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04