Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Aquasil™ 3μ m C18
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
768.78€ - 967.23€
Specifica
Formato colonna | Analytical Column |
---|---|
Da utilizzare con | LC/MS |
Dimensione particelle | 3 µm |
pH | 42408 |
Dimensione del poro | 100 Å |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10560126
|
Thermo Scientific™
77503-052130 |
3 μm | 2.1 mm | 50 mm |
824.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10027354
|
Thermo Scientific™
77503-054630 |
3 μm | 4.6 mm | 50 mm |
768.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10598985
|
Thermo Scientific™
77503-102130 |
3 μm | 2.1 mm | 100 mm |
905.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10518035
|
Thermo Scientific™
77503-104630 |
3 μm | 4.6 mm | 100 mm |
872.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10173943
|
Thermo Scientific™
77503-152130 |
3 μm | 2.1 mm | 150 mm |
967.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10668445
|
Thermo Scientific™
77503-153030 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
957.72€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10438204
|
Thermo Scientific™
77503-154030 |
3 μm | 4 mm | 150 mm |
916.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10702887
|
Thermo Scientific™
77503-154630 |
3 µm | 4.6 mm | 150 mm |
924.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Thermo ScientificTM AquasilTM C18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call your Customer Service Representative for more information.
Specifica
Analytical Column | |
3 µm | |
100 Å | |
L1 | |
Silica | |
Fase inversa | |
Reversed Phase |
LC/MS | |
42408 | |
310 m²/g | |
C18 | |
0.12 | |
Sì |