Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges
Codice prodotto. 10330885 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10330885
Marca: Thermo Scientific™ 77503013001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders Thermo Scientific polar endcapped C18 phase
  • Alternative selectively compared to conventional C18 phases
  • Retention of polar compounds
  • Compatible with 100% aqueous mobile phases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Carico di carbonio 12%
pH 2 to 8
Dimensione particelle 3 μm
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Dimensione del poro 100Å
Surface Area 310 m2/g
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder
Con tappo Yes
Tipo USP L1