Learn More
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione particelle:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders Thermo Scientific polar endcapped C18 phase
- Alternative selectively compared to conventional C18 phases
- Retention of polar compounds
- Compatible with 100% aqueous mobile phases
Specifica
Specifica
| Carico di carbonio | 12% |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Dimensione del poro | 100Å |
| Surface Area | 310 m2/g |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder |
| Con tappo | Yes |
| Tipo USP | L1 |