Learn More
BRAND™ AR-GLAS™ Stirring Rods
Constructed of AR-GLAS™. Tubes are fused closely at both ends.
Marca:  BRAND™ 135825
64.94 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10014321
  • 80.40€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of AR-GLAS™
  • Tubes are fused closely at both ends.
  • Supplied in packs of 50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
8 mm
300 mm
Glass
50/Pk.