missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell Safety Products™ Aracut™ Lat Gloves

Codice prodotto. 12695193
Click to view available options
Size: 7

Handle sharp objects in a dry or damp environment. Honeywell Safety Products™ Aracut™ Lat Gloves are knitted from 100% Kevlar™ for dexterity, ventilation, cutting resistance and thermal protection and include palms and fingertips coated in natural, blue crepe latex.

  • Knitted with 100% Kevlar™.
  • Palm and fingertips coated in blue, crepe latex for mechanical resistance.
  • Conforms snugly and provides good dexterity.
  • Ventilated back provides breathability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità EC Category PPE 2, EC Certificate Number 0075/797/162/07/12/0582, EC Attestation Number 0075/797/162/07/12/05821
Classificazione Dexterity: 5
Area rivestita Palm, Fingertips
Descrizione Gauge 10
Coating Material Natural Latex
Colore Beige, Blue
Cut Resistance Rating 4
Materiale Latex, Dupont™ Kevlar™ Aramid Fiber
Product Type Gloves
Size 7
Spessore (sistema metrico) 1.5 to 1.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Automotive Building, Construction, Glass, Iron, Steel and Paper industries
Quantità 10Pair/PK
Valori nominali lacerazione 4
Lunghezza (sistema metrico) 26 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato