Learn More
Velp Scientifica™ ARE 6 Agitatore Magnetico Riscaldante
Codice prodotto. 15815231 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Lega di alluminio
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15815231
Marca: Velp Scientifica™ undefined
Edge
Agitatore magnetico riscaldante con piastra in alluminio, dotato di motore brushless, nuovo magnete Alnico, tasto illuminato per attivazione del riscaldamento e indicazione di piastra in temperatura.
Massima Sicurezza:
  • Il tasto centrale attiva il riscaldamento della piastra solo dopo una leggera pressione, evitando accensioni involontarie.
  • L’icona di sicurezza informa l’operatore quando la temperatura della piastra superiore supera i 50°C.
  • ARE 6 è un prodotto IP42. La struttura e i materiali, proteggono le parti interne dello strumento da possibili danneggiamenti.
  • Le manopole permettono una precisa regolazione di velocità e temperatura con una nuova ergonomia e maggiore sensibilità, per evitare il rischio di fuoriuscite.
  • La cover in silicone assicura ulteriore protezione dello strumento da possibili sversamenti o schizzi.
  • ARE 6 è progettato per offrire anni di utilizzo e resistenza, anche nelle situazioni più complesse, ed è garantito 3 anni.
Prestazioni senza precedenti:
  • La piastra in lega di alluminio garantisce un trasferimento ottimale del calore.
  • Controllo preciso della temperatura della piastra fino a 370°C.
  • Motore brushless estremamente potente, consente un’agitazione da 30 a 1700 rpm.
  • La tecnologia di compensazione della coppia SpeedServo™ mantiene la velocità anche in presenza di variazioni di viscosità.
  • Il nuovo magnete Alnico fornisce un accoppiamento magnetico avanzato e garantisce un'agitazione periferica superiore.
  • Accetta volumi fino a 20 litri.
Specifica
Materiale piastra superiore Lega di alluminio
Tensione 230 V
Descrizione Agitatore magnetico riscaldante
Specifiche di sicurezza Hot plate warning
Materiale corpo Technopolimero
Tipo di unità di controllo Analogico
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Size 5.3 in. dia.
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Temperatura (sistema metrico) °
Temperatura (sistema imperiale) Ambient to 698°F
Altezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Lunghezza (sistema metrico) 280 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.3 in.
Wattage 630 W
Peso (sistema imperiale) 5.7 lb.
Peso (sistema metrico) 2.6 kg
Tipo Stirring Hotplate
Forma Round
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 20 L
Stirring Range Da 30 a 1700 rpm
Dimensioni (L x P x A) 280 x 160 x 105 mm
Display Analog