Learn More
Velp Scientifica™ AREC 7 Connect Agitatore Magnetico con Piastra Riscaldante in Ceramica
In innovativo agitatore a piastra calda con tecnologia wi-fi per il controllo delle reazioni attraverso la piattaforma cloud VELP Ermes. Offre una termoregolazione precisa e un'agitazione potente per i laboratori chimici, microbiologici, farmaceutici e cosmetici che richiedono precisione ed efficienza.
Marca: Velp Scientifica™ SB20500550
727.61 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Prestazioni eccezionali
- Tecnologia all'avanguardia che garantisce omogeneità e stabilità della temperatura da temperatura ambiente fino a 550 °C.
- Potente motore brushless che agita fino a 20 L di volume (H2O) da 30 a 1700 giri/min.
- Tecnologia di controreazione SpeedServo™ mantiene una velocità costante anche in caso di variazioni di viscosità
Eccellente termoregolazione
- Ideale per applicazioni sensibili alla temperatura nei settori chimico, biotecnologico e farmaceutico.
- Termoregolazione precisa del fluido con sonda Pt100 (±0,5°C).
- La termoregolazione va dalla temperatura ambiente fino a 300°C.
Sicuro e resistente
- La piastra in ceramica di alta qualità e la struttura in tecnopolimero garantiscono la resistenza agli agenti chimici.
- Superficie calda Messaggio di sicurezza visualizzato quando la temperatura è superiore a 50°C.
- Il pulsante di blocco di sicurezza elimina il rischio di modifica involontaria delle condizioni di lavoro
Funzionamento programmabile
- Timer integrato da 1 min a 99 h 59 min (step di 1 min).
- Inversione automatica della direzione di agitazione per migliorare le capacità di miscelazione da 5 s a 99 min 59 s (step di 1 s).
- Modalità intermittente per una programmazione avanzata da 5 s a 99 min 59 s (step di 1 s).
Intuitivo e facile da usare
- Display digitale per impostazioni precise di temperatura e agitazione.
- Icone illuminate per garantire una lettura chiara delle condizioni di lavoro.
Specifica
Ceramic | |
Temperature Probe AISI 316 Ti, Support Rod, Clamp | |
8.2 lb. | |
Technopolymer | |
Analog | |
Ambient to 550°C | |
7.1 lb. | |
Stirring Hotplate | |
25 kg | |
1 | |
30 to 1700 rpm | |
344 x 203 x 94 mm | |
LED |
230 V | |
Hot surface safety message, acoustic signal | |
3.7 kg | |
800 W | |
7 x 7 in. | |
50/60 Hz | |
3.2 kg | |
Square | |
EU | |
20 L | |
25 Months | |
CE Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, BC Certificate, cNEMKOus Certificate |