Learn More
Velp Scientifica™ AREC.X 7 Agitatore Magnetico con Piastra Riscaldante in Ceramica
Codice prodotto. 17274083 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Include:
Digital Hot Plate Stirrer Only
Temp Probe
Temp Probe, Support Rod, Clamp
VTF Thermoregulator, Support Rod
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 17274083
Brand: Velp Scientifica™ SB20500554
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
AREC.X 7 è un potente agitatore magnetico digitale, con piastra riscaldante in ceramica e predisposizione per sonda Pt100 o termoregolatore VTF. La soluzione ideale per laboratori che richiedono un controllo preciso della temperatura del campione.
Prestazioni Eccellenti
  • Tecnologia all'avanguardia per garantire omogeneità e stabilità di temperatura fino a 550 °C.
  • Display digitale luminoso e di facile lettura che mostra la temperatura effettiva e quella impostata.
  • Potente motore che agita fino a 15 L di volume (H₂O) da 50 a 1500 giri/min.
Termoregolazione Accurata
  • Ideale per applicazioni sensibili alla temperatura, nei settori chimico, biotecnologico e farmaceutico.
  • Precisa termoregolazione del campione con sonda Pt100 (± 1 °C) e VTF Termoregolatore digitale (± 0,5 °C).
  • Range di termoregolazione da temperatura ambiente a 250 °C.
Sicuro e Resistente
  • La piastra in ceramica di alta qualità e la struttura in tecnopolimero assicurano un'ottima resistenza agli agenti chimici.
  • Il messaggio di sicurezza della superficie calda visualizzato quando la temperatura è superiore a 50 °C.
  • Scanalatura per proteggere la componente elettronica
Specifications
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 230 V
Include Temp Probe, Support Rod, Clamp
Specifiche di sicurezza Hot surface safety message
Peso di spedizione (sistema imperiale) 8.6 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 3.9 kg
Materiale corpo Technopolymer
Requisiti elettrici 800 W
Tipo di unità di controllo Analog
Size 7 x 7 in.
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 550°C
Frequenza 50/60 Hz
Peso (sistema imperiale) 7.7 lb.
Peso (sistema metrico) 3.5 kg
Tipo Stirring Hotplate
Forma Square
Carico campione max 25 kg
Tipo di spina EU
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 15 L
Stirring Range 50 to 1500 rpm
Warranty 25 Months
Dimensioni (L x P x A) 344 x 203 x 94 mm
Certificazione/Conformità CE Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, BC Certificate, cNEMKOus Certificate
Display Digital