Learn More
Velp Scientifica™ AREX 5 Digital System
Agitatore magnetico riscaldante, che assicura che assicura la massima precisione nella termoregolazione del campione, sicurezza per l’operatore ed elevata riproducibilità.
494.00€ - 695.00€
Specifica
Materiale piastra superiore | Ceramic-coated Aluminum |
---|---|
Tensione | 230 V |
Specifiche di sicurezza | Over 50°C (overtemperature alarm over 330°C) |
Size | 135 mm dia. |
Frequenza | 50/60 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17828484
|
Velp Scientifica™
SA20500580 |
Pt100 Probe |
494.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17848484
|
Velp Scientifica™
SB20500580 |
VTF Digital Thermoregulator |
695.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17838484
|
Velp Scientifica™
SC20500580 |
Pt100 Probe, Rod, Clamp |
545.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
SICUREZZA E RESISTENZA
- Le componenti elettroniche interne sono protette dalla struttura della piastra per resistere anche negli ambienti e nelle applicazioni più difficili (protezione IP 42)
- Un indicatore luminoso informa l'operatore quando il riscaldamento è attivo e un messaggio di sicurezza si attiva quando la temperatura della piastra è superiore a 50°C, anche quando lo strumento è spento
- La piastra di 135 mm di diametro è protetta da agenti chimici e graffi grazie al rivestimento ceramico CeAlTop™, molto resistente
TERMOREGOLAZIONE ACCURATA, PER UN'ELEVATA RIPRODUCIBILITÀ
- La soluzione ideale per le applicazioni che richiedono una precisa termoregolazione del campione, in laboratori industriali e accademici
- Termoregolazione precisa con sonda Pt100/Pt1000 (± 1,0°C) e termoregolatore digitale VTF (± 0.5°C)
- Intervallo di termoregolazione da temperatura ambiente a 300 °C.
AGITAZIONE POTENTE PER LE REAZIONI DI LABORATORIO
- Motore brushless per la massima potenza e resistenza nel tempo
- Agita fino a 20 L da 50 a 1500 rpm, rendendo la Serie adatta ad applicazioni sia a bassa che ad alta velocità
- La tecnologia SpeedServo™ che mantiene costante la velocità, anche al variare della viscosità
Specifica
Ceramic-coated Aluminum | |
Over 50°C (overtemperature alarm over 330°C) | |
50/60 Hz | |
3.75 lb. | |
Stirring Hotplate | |
Up to 20 L | |
1 | |
50 to 1500 rpm | |
160 x 270 x 85 mm | |
LED |
230 V | |
135 mm dia. | |
630 W | |
1.7 kg | |
Round | |
EU, UK | |
20 L | |
3 Years | |
CE |