Learn More
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO Agitatore Magnetico Riscaldante
Agitatore magnetico riscaldante digitale con piastra in alluminio rivestita da ceramica, timer, inversione di rotazione che assicura massima precisione nella termoregolazione e agitazione del campione.
650.00€ - 830.00€
Specifica
Materiale piastra superiore | Ceramic-coated Aluminum Alloy |
---|---|
Tensione | 230 V |
Temperatura (sistema metrico) | Ambient to 370°C |
Frequenza | 50/60 Hz |
N. di posizioni | 1 |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16605452
|
VELP Scientifica™
SA20500460 |
Temperature Probe |
650.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16615452
|
VELP Scientifica™
SD20500460 |
Temperature Probe, Support Rod, Clamp |
690.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16458395
|
VELP Scientifica™
SB20500460 |
AREX-6 Digital PRO Hot Plate Stirrer, Support Rod, and VTF Thermoregulator Fuzzy Logic |
830.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Circuiti di sicurezza indipendenti proteggono lo strumento in caso di sovratemperatura
- Il riscaldamento si attiva toccando la manopola, evitando così un riscaldamento involontario
- Sistema di segnalazione della piastra calda per evitare potenziali bruciature
- L'allarme della sonda interrompe la funzione di riscaldamento quando rileva che non è immersa nel fluido
- Tasto di blocco per evitare modifiche accidentali e involontaria delle impostazioni
- Struttura robusta e resistente (IP 42) per la massima protezione della parte interna dello strumento
- La piastra CerAlTop™ a riscaldamento rapido è resistente agli agenti chimici e ai graffi, garantendo una lunga durata dello strumento
- La velocità di agitazione aumenta delicatamente per evitare rischi di fuoriuscita
- Il coperchio protettivo in silicone, opzionale e realizzato su misura, protegge l'agitatore da eventuali danni dovuti a fuoriuscite
- Progettato per la massima durata, con garanzia di 3 anni
- Termoregolazione controllata da software PID per un controllo della temperatura rapido, accurato e stabile
- Massima precisione e controllo della temperatura fino a 370°C.
- Impostazione precisa della temperatura con risoluzione di 1°C.
- Il motore brushless, estremamente potente, consente in agitare campioni con una velocità compresa tra 30 e 1700 rpm (con incrementi di 5 rpm).
- La tecnologia di compensazione della coppia SpeedServo™ mantiene costante ila velocità al minuto al variare della viscosità del campione
- Il magnete Alnico fornisce un accoppiamento all'avanguardia e garantisce un'eccellente performance di agitazione
- Le icone e il display consentono all'operatore una lettura semplice e chiara delle condizioni di lavoro
- Il menu avanzato consente all'operatore di configurare lo strumento secondo l'impostazione più adatta alle sue esigenze
Specifica
Ceramic-coated Aluminum Alloy | |
Ambient to 370°C | |
1 | |
Digital |
230 V | |
50/60 Hz | |
30 to 1700 rpm |