Learn More
Sartorius arium™ mini Compact Ultrapure Water System
The arium mini compact ultrapure water system developed to provied ASTM Type 1 water quality. The standard version arium mini is independent of permanently installed water tap.
Cat. No. 14-559-041 offers an integrated UV lamp (185 | 254nm) to reduce TOC down to < 5 ppb.
Marca: Sartorius H2O-MM-T
Dettagli aggiuntivi : Peso : 13.00000kg
Descrizione
- Facile sostituzione del sacchetto in meno di 5 min.
- Non sono necessari detergenti
- Purezza ottimizzata, grazie al sistema chiuso, che evita il formarsi di biopellicole permanenti
- Menu di navigazione intuitivo con schermo touch-screen in vetro di alta qualità, sviluppato grazie a un sondaggio tra i clienti
- Ingombro minimo con larghezza di 28 cm (11 pollici)
- Erogazione volumetrica da 50 ml
- Per applicazioni generiche e analitiche in base alle esigenze quotidiane<10L
- Acqua di alimentazione erogata al sistema mediante il contenitore in dotazione, riempito con acqua pre-trattata
Specifica
arium™ mini Ultrapure Water System | |
1 l/min. | |
18.2Mωxcm (a 25 °C) | |
Sistema di purificazione dell'acqua | |
Da banco |
Acqua distillata, DI, RO, EDI | |
Acqua ultrapura (tipo 1) | |
<10 ppb | |
Cavo di alimentazione | |
Da 100 a 240 V |