Learn More
Sartorius Mini Plus Ultrapure Water System
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ultrapure water system developed to provide ASTM Type 1 and Type 3 water. Sartorius arium™ Mini Plus Ultrapure Water System uses a pre-treatment cartridge that combines activated carbon with reverse osmosis.
5105.00€ - 5855.00€
Specifica
Contenuto batterico <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Produzione quotidiana 100 L
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Feedwater Connector 3/8 in.
Controllo dell'acqua di alimentazione No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
15545153
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
H2O-MA-UV-T
Cavo di alimentazione, lampada UV integrata 2 l/min. (Tipo 1)/8 l/h (tipo 3)
5855.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15535153
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Sartorius
H2O-MA-T
Cavo di alimentazione 1 l/min. (Tipo 1)/8 l/h (tipo 3)
5105.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Facile sostituzione del sacchetto in meno di 5 min.
  • Non sono necessari detergenti
  • Purezza ottimizzata, grazie al sistema chiuso, che evita il formarsi di biopellicole permanenti
  • Menu di navigazione intuitivo con schermo touch-screen in vetro di alta qualità, sviluppato grazie a un sondaggio tra i clienti
  • Ingombro minimo con larghezza di 28 cm (11 pollici)
  • Erogazione volumetrica da 50 ml
  • Per applicazioni generiche e analitiche in base alle esigenze quotidiane <10L
  • Acqua di alimentazione trattata con una speciale cartuccia di pre-trattamento, composta da una combinazione di carbone attivo e modulo per osmosi inversa
Specifica
Specifica
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
No
Acqua ultrapura (tipo 1), acqua a osmosi inversa (tipo 3)
18.2Mωxcm e <20 μS/cm (a 25 °C)
Sistema di purificazione dell'acqua
Da 100 a 240 V
100 L
3/8 in.
Acqua corrente
No
<10 ppb
Da banco
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sartorius Mini Plus Ultrapure Water System