Learn More
Sartorius Arium™ Smart Station UP
Arium™ Smart Station flexible remote dispenser for ultrapure water
2270.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 50 mL to 50 L |
---|---|
Sorgente acqua di alimentazione | Ultrapure |
Tipo di acqua prodotto | Ultrapure (Type 1) |
Display | Touch display |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17284233
|
Sartorius
H2O-ARST-UP-T |
Smart Station Benchtop |
2270.00€
1 unità |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17274233
|
Sartorius
H2O-ARST-UP-B |
Smart Station Wall-Mounted |
2270.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 09-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Height adjustable display/dispense station for dispensing Type 1 ultrapure water
- Compact design for easy and space-saving integration into lab environment
- Intuitive touch-activated color display with direct access to important functions
- Flexible and stepless height adjustment to fill different sized containers and beakers
- Ergonomic design can be optimized for right or left hand operation
- Accurate volume dispense for fast and precise buffer and sample prep
- Adjustable, splash-free flow rate from drop-by-drop to 2 L/min
Equipment supplied:
- Display/dispense unit with stand
- Power supply including:
- IEC connector
- Connection set
For intended use with:
- Arium™ Bagtank
- Arium™ Pro
- Arium™ Comfort
Specifica
50 mL to 50 L | |
Ultrapure | |
Ultrapure (Type 1) | |
Touch display |