Learn More
Sartorius Set di cartucce per sistema idrico arium™
Produce ultrapure water beyond the ASTM Type 1 standard. Sartorius arium™ Water System Cartridge Set is designed for installation in arium™ Pro, Basic or 611 systems. Each consumable kit includes a pre-treatment and polishing cartridge. Kits are specifically formulated for each particular system.
Marca:  Sartorius H2O-U-PACK
916.86 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11747474
  • 964.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Allerta:
*Le cartucce per acqua corrente devono essere utilizzate solo dopo aver controllato le specifiche dell'acqua di alimentazione e previa consultazione con l'esperto responsabile dell'applicazione Sartorius™.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Sistemi di depurazione idrica arium™ (serie Pro, Basic e/o 611) progettati per produrre l'acqua da laboratorio di purezza massima nell'industria, con specifiche che superano lo standard ASTM tipo 1. Il gruppo cartucce è realizzato in materiali di altissima qualità con un design avanzato per produrre risultati consistenti e riproducibili.
  • Terreno di purificazione di qualità eccezionale
    • Ottimizzato per la rimozione dei contaminanti organici e inorganici
    • Carboni attivi altamente porosi combinati con resine a scambio ionico efficienti
    • Produzione di acqua con contenuto minimo di carbonio organico totale (TOC) per sistemi che utilizzano la tecnologia a ultravioletti (UV)
  • Progettati appositamente in modo che l'acqua scorra dall'alto verso il basso
    • Il flusso attraverso il terreno di scambio ionico previene la separazione della resina a letto misto
    • Consente l'uso completo di ciascuna cartuccia senza spreco di terreno
    • Lunga durata della cartuccia con prestazioni insuperabili
  • Gruppo con due cartucce:
    • Cartuccia di pretrattamento
    • Cartuccia di pulitura
  • Formulata appositamente per sistemi arium™ specifici:
    • Kit analitico per sistemi VF o UV
    • Kit biologico per sistemi UF
    • Kit per ambiente per sistemi DI
    • Kit universale per sistemi con alimentazione da acqua di rubinetto*
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ASTM type 1
Pretreated
Ion Exchange, Activated Carbon
Standard, coltura cellulare e cromatografia
Cartuccia di pulitura e di pretrattamento
L 450 x P 230 x A 160 mm
Ω 1,25
Involucro in polipropilene vergine con viti in acciaio inox
Sferico catalitico, a carboni attivi; resina a scambio ionico, letto misto di grado semiconduttore
Sistemi arium™ alimentati con acqua di rubinetto*
Kit universale