missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ ARL6IP2 Recombinant Protein
344.00€ - 521.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH53508 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID gene (immissione) | 64225 |
Nome | ARL6IP2 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Peso molecolare | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Peso molecolare | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16143513
|
Abnova™
H00064225-P01.25ug |
25 μg | 71.4 |
521.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16133513
|
Abnova™
H00064225-P01.10ug |
10 μg | 71.06 |
344.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
AAH53508 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
ARL6IP2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ATL2 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
64225 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
ARL3IP2/ARL6IP2/FLJ23293/atlastin2 | |
ATL2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto