Learn More
Tocris Bioscience™ ARN 14494
Potent serine palmitoyltransferase inhibitor
228.94€ - 847.71€
Specifica
Materiale o nome chimico | rel-1-[1-[2-[(3 aR,6 AS)-Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1 H)-yl]-2-oxoethyl]-4-piperidinyl]-2,3-dihydro-N-methyl-2-oxo-1 H-indole-5-carboxamide |
---|---|
CAS | 1037834-43-7 |
Bersaglio | Other Transferase Inhibitors |
Formula molecolare | C24H32N4O3 |
Purezza | 0.98 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18718176
|
Tocris Bioscience™
7134/10 |
10 mg |
228.94€
10mg |
Spedizione stimata: 09-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18765736
|
Tocris Bioscience™
7134/50 |
50 mg |
847.71€
50mg |
Spedizione stimata: 09-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
ARN 14494 is a potent serine palmitoyltransferase inhibitor (IC50 = 27.3 nM). ARN 14494 inhibits synthesis of long chain ceramides and dihydroceramides in an in vitro model of Alzheimer's diease. The compound prevents the synthesis of proinflammatory cytokines and the oxidative stress-related enzymes iNOS and COX-2 in mouse primary cortical astrocytes. ARN 14494 is neuroprotective against β-amyloid 1-42 induced neurotoxicity in primary cortical neurons co-cultured with astrocytes.Specifica
rel-1-[1-[2-[(3 aR,6 AS)-Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1 H)-yl]-2-oxoethyl]-4-piperidinyl]-2,3-dihydro-N-methyl-2-oxo-1 H-indole-5-carboxamide | |
Other Transferase Inhibitors | |
0.98 |
1037834-43-7 | |
C24H32N4O3 |