Learn More
Abeba™ Arrow 38202 Shoes
Antistatic with heel patch microfiber. Sanitized™ treated.
Marca: Abeba™ 38202/48
66.96 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA
- Smooth leather white
- Slip resistance PU/PU outsole sole
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- Microfiber heel patch
- Lining microfiber, respiration absorbing
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRA | |
Microfiber | |
48 | |
Polyurethane |
White | |
Leather | |
Slip-resistant | |
38202 |