Learn More
Abeba™ Arrow 8210 Shoes
Antistatic with heel patch microfiber. Sanitized™ treated.
Marca:  Abeba™ 8210/37
Codice prodotto. 15643058
  • 78.95€ / 1 paio
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
  • Smooth leather
  • Black
  • Shock absorbant PU midsole
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Microfiber heel patch
  • Lining microfiber, respiration absorbing
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
Microfiber
37
Polyurethane
Black
Leather
Slip-resistant
8210