Learn More
Notrax Arrow Trax™ Non-Directional Chevron Patterned Entrance Mat
Notrax Entrance Mat - The needle punched fibers are durable and crush-resistant for extreme grime retention making it suitable for heavy traffic areas. Dense vinyl backing is moisture resistant and slip resistant to keep the mat in place.
39.00€ - 576.00€
Specifica
Colore | Charcoal |
---|---|
Materiale | Polyester |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17711938
|
Notrax
118S0023CH |
90 cm | 60 cm |
39.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17741938
|
Notrax
118S0035CH |
150 cm | 90 cm |
100.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17771938
|
Notrax
118S0046CH |
180 cm | 120 cm |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17701948
|
Notrax
118S5110CH |
300 cm | 130 cm |
289.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17731948
|
Notrax
118S5120CH |
600 cm | 130 cm |
576.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- The non-directional chevron pattern of the Arrow Trax™ ensures a very aggressive scraping action making it one of our most popular carpet mats offering tremendous value
- The needle punched fibers are durable and crush-resistant for extreme grime retention making it suitable for heavy traffic areas
- Dense vinyl backing is moisture resistant and slip resistant to keep the mat in place
Specifica
Charcoal | |
Polyester | |
Industrial and Commercial Matting |