Learn More
Arsenic standard solution, for AAS, 1 mg/ml As in 2% KOH
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Arsenic standard solution |
| Nota nome | 1 mg/ml As in 2% KOH |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| CAS | 7440-38-2, 1310-58-3, 7732-18-5 |
| Densità | 1.02g/mL |
| Forma fisica | Solution |
| Formula molecolare | As |
| Concentrazione | 997 to 1003 μg/mL of As(3+) in 2% KOH (20°C) |
| Numero MDL | MFCD00085309 |
| Indice di Merck | 15, 784 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Arsenic atomic absorption standard solution
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.