Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Barrier Extended Length Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8322145
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μl
10 µl
200 μl
1000 μl
1250 μL
Modello:
ART 10 REACH
ART 1000L
ART Barrier
Barriera ART
Stile punta:
Extended Length
Low Retention
Universal Fit
Fit for Purpose:
Sterile and PCR Ready
Dimensione della confezione:
pezzi 768
pezzi 960
Codice prodotto. 10566594
Marca: Thermo Scientific™ 2140HR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I puntali per pipette per rack incernierati con barriera ART™ Thermo Scientific™ consentono un pipettaggio accurato e costante grazie alla chiusura ermetica in caso di esposizione a potenziali contaminanti.
A differenza dei normali puntali con filtro, i puntali per pipette in rack con coperchio incernierato Thermo Scientific™ ART™ si sigillano quando vengono esposti a potenziali contaminanti. I puntali di ricarica per pipette si inseriscono saldamente nei rack incernierati a basso impatto ambientale riutilizzabili, mentre i coperchi possono essere utilizzati sia incernierati che staccabili. Il fermo previene i rischi di contaminazione garantendo la sterilità dei puntali e consente un utilizzo semplice e rapido con una sola mano. I rack incernierati ART sono disponibili a bassa ritenzione, micropoint, a lunghezza estesa e in altre opzioni speciali.
Caratteristiche:
  • Rack incernierati impilabili per risparmiare spazio in laboratorio
  • I puntali sterili sono certificati privi di RNasi, DNasi e pirogeni
Consigliato per:
  • Manipolazione di liquidi
  • Biologia molecolare
  • PCR
  • Biotecnologia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione MicroPoint, lunghezza estesa, inserto ricarica
Volume (sistema metrico) 10 μl
Filtrato Con filtro
Sterilità Sterile
Modello ART 10 REACH
Lunghezza (sistema imperiale) 1.71 in.
Lunghezza (sistema metrico) 4.33 cm
Dichiarazioni di pulizia Privi di RNasi, DNasi, DNA, ATP, carico biologico, endotossine, pirogeni e inibitori di PCR
Formato Rack con coperchio incernierato
Stile punta Extended Length
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Product Line ART
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Periodo di garanzia limitato: Soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo novanta (90) giorni successivi. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni all'acquirente per utilizzare i prodotti a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.