Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipetta con barriera ART™, rack incernierato
I puntali per pipette per rack incernierati con barriera ART™ Thermo Scientific™ consentono un pipettaggio accurato e costante grazie alla chiusura ermetica in caso di esposizione a potenziali contaminanti.
Marca: Thermo Scientific™ 2069-HR
70.46 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
A differenza dei normali puntali con filtro, i puntali per pipette in rack con coperchio incernierato Thermo Scientific™ ART™ si sigillano quando vengono esposti a potenziali contaminanti. I puntali di ricarica per pipette si inseriscono saldamente nei rack incernierati a basso impatto ambientale riutilizzabili, mentre i coperchi possono essere utilizzati sia incernierati che staccabili. Il fermo previene i rischi di contaminazione garantendo la sterilità dei puntali e consente un utilizzo semplice e rapido con una sola mano. I rack incernierati ART sono disponibili a bassa ritenzione, micropoint, a lunghezza estesa e in altre opzioni speciali.
Caratteristiche- I rack incernierati impilabili consentono di risparmiare spazio in laboratorio
- I puntali sterili sono certificati esenti da RNasi, DNasi e pirogeni
Consigliati per:
- Manipolazione di liquidi
- Biologia molecolare
- PCR
- Biotecnologia
Specifica
MicroPoint, con rack incernierato | |
Con filtro | |
ART 200 | |
5.88cm | |
Rack con coperchio incernierato | |
Universal Fit | |
Sterile and PCR Ready |
200 µl | |
Sterile | |
2.32 in. | |
Privi di RNasi, DNasi, DNA, ATP, carico biologico, endotossine, pirogeni e inibitori di PCR | |
Universal Fit | |
ART |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1319248 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 2069-HR |
1309423 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 2069-HR |
1333604 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 2069-HR |
1309426 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 2069-HR |
1379601 | Certificato di conformità | 20/02/2023 | 2069-HR |
Offerte speciali
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Promotion on Liquid Handling
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!Codice sconto: 25076Scade: 2025-06-30
Days
82Hours
13Minutes
4Seconds
39 -
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
4Hours
13Minutes
4Seconds
39 -
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
21Hours
13Minutes
4Seconds
39
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.