Learn More
Thermo Scientific™ Puntali per pipetta con barriera ART™, rack incernierato
I puntali per pipette per rack incernierati con barriera ART™ Thermo Scientific™ consentono un pipettaggio accurato e costante grazie alla chiusura ermetica in caso di esposizione a potenziali contaminanti.
110.00€ - 159.00€
Specifica
Filtrato | Con filtro |
---|---|
Sterilità | Prodotto sterile |
Dichiarazioni di pulizia | Privi di RNasi, DNasi, DNA, ATP, carico biologico, endotossine, pirogeni e inibitori di PCR |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universale |
Product Line | ART |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Modello | Formato | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Modello | Formato | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10217184
![]() |
Thermo Scientific™
2139-HR |
10 μl | ART 10 | Rack con coperchio incernierato | Universal Fit |
147.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11942689
![]() |
Thermo Scientific™
2139-05-HR |
10 μl | ART 10 | Rack con coperchio incernierato | Low Retention |
123.02€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10706815
![]() |
Thermo Scientific™
2149E-HR |
10 μl | ART 10 Ultra-micro | Rack con coperchio incernierato | Ultra-micro |
111.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10032874
![]() |
Thermo Scientific™
2149E-05-HR |
20 μl | ART 20E Ultra-micro | Rack con coperchio incernierato | Low Retention |
124.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10401755
![]() |
Thermo Scientific™
2149P-HR |
20 µl | ART 20P | Rack con coperchio incernierato | Universal Fit |
147.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10276944
![]() |
Thermo Scientific™
2149P-05-HR |
20 µl | ART 20P | Rack con coperchio incernierato | Low Retention |
144.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10777385
![]() |
Thermo Scientific™
2065-HR |
100 µl | ART 100 | Rack con coperchio incernierato | Universal Fit |
113.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10746625
![]() |
Thermo Scientific™
2065E-HR |
100 µl | ART 100E | Rack con coperchio incernierato | Universal Fit |
131.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
12661480
![]() |
Thermo Scientific™
2065E-05-HR |
100 µl | ART 100E | Rack con coperchio incernierato | Low Retention |
127.94€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10431375
![]() |
Thermo Scientific™
2069-HR |
200 µl | ART 200 | Rack con coperchio incernierato | Universal Fit |
152.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10768735
![]() |
Thermo Scientific™
2069-05-HR |
200 µl | ART 200 | Rack con coperchio incernierato | Low Retention |
159.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
15173606
![]() |
Thermo Scientific™
2070-HR |
300 μL | ART Barrier | In rack | Universal Fit |
110.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15193606
![]() |
Thermo Scientific™
2070-05-HR |
300 μL | ART Barrier | In rack | Low Retention |
144.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10564914
![]() |
Thermo Scientific™
2179-HR |
1000 µl | Barriera ART | Rack con coperchio incernierato | Universal Fit |
113.00€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
Descrizione
A differenza dei normali puntali con filtro, i puntali per pipette in rack con coperchio incernierato Thermo Scientific™ ART™ si sigillano quando vengono esposti a potenziali contaminanti. I puntali di ricarica per pipette si inseriscono saldamente nei rack incernierati a basso impatto ambientale riutilizzabili, mentre i coperchi possono essere utilizzati sia incernierati che staccabili. Il fermo previene i rischi di contaminazione garantendo la sterilità dei puntali e consente un utilizzo semplice e rapido con una sola mano. I rack incernierati ART sono disponibili a bassa ritenzione, micropoint, a lunghezza estesa e in altre opzioni speciali.
Caratteristiche:- Rack incernierati impilabili per risparmiare spazio in laboratorio
- I puntali sterili sono certificati privi di RNasi, DNasi e pirogeni
Consigliato per:
- Manipolazione di liquidi
- Biologia molecolare
- PCR
- Biotecnologia
Specifica
Con filtro | |
Privi di RNasi, DNasi, DNA, ATP, carico biologico, endotossine, pirogeni e inibitori di PCR | |
ART |
Prodotto sterile | |
Universale | |
Sterile and PCR Ready |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.